Learn More
N-(5-Formilpirimidina-2-il)glicina, TRC
Código de producto. 30397263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397263 500 mg
30396272 50 mg
30398692 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF594288500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915923-65-8
Fórmula molecular C7H7N3O3
Peso molecular (g/mol) 181.14
SMILES OC(=O)CNc1ncc(C=O)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Formylpyrimidin-2-yl)glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3O3/c11-4-5-1-8-7(9-2-5)10-3-6(12)13/h1-2,4H,3H2,(H,12,13)(H,8,9,10)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0487