Learn More
N-(5-Fluoro-2-metilfenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11424367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424367 25 g 25 g
11404367 1 g 1 g
11414367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20423.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16822-86-9
Fórmula molecular C8H9FN2S
Peso molecular (g/mol) 184.23
Número MDL MFCD00052380
Clave InChI NZTMKTPFNGHTJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, 1-5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, 1-5-fluoro-2-methylphenyl-2-thiourea, 5-fluoro-2-methyl-phenyl thiourea, n-5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, acmc-1c5tk, 5-fluoro-2-methyl-phenyl-thiourea, 1-5-fluoranyl-2-methyl-phenyl thiourea
PubChem CID 2732698
Nombre IUPAC (5-Fluoro-2-metilfenil)tiourea
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1NC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Fluoro-2-methylphenyl)thiourea
Punto de fusión 117°C to 120°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.23
Porcentaje de pureza 97%