Learn More
N-[[5-(Dimetilamino)-1-naftalenil]sulfonil]-L-Gamma-glutamil-L-cisteinilglicina Bimol. (2-2')-disulfuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-((5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl)sulfonyl)-L-gamma-glutamyl-L-cysteinylglycine Bimol. (2-2')-Disulfide |
| CAS | 136346-25-3 |
| Fórmula molecular | C44H54N8O16S4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-L-gamma-glutamyl-L-cysteinyl-glycine Bimol. (2-2')-Disulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H54N8O16S4/c1-51(2)33-13-5-11-27-25(33)9-7-15-35(27)71(65,66)49-29(43(61)62)17-19-37(53)47-31(41(59)45-21-39(55)56)23-69-70-24-32(42(60)46-22-40(57)58)48-38(54)20-18-30(44(63)64)50-72(67,68)36-16-8-10-26-28(36)12-6-14-34(26)52(3)4/h5-16,29-32,49-50H,17-24H2,1-4H3,(H,45,59)(H,46,60)(H,47,53)(H,48,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,61,62)(H,63,64)/t29-,30-,31-,32-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](NS(=O)(=O)c3cccc4c(cccc34)N(C)C)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-carboxi-4-[[5-(dimetilamino)naftalen-1-il]sulfonilamino]butanoil]amino]-3-(carboximetilamino)-3-oxopropil]disulfanil]-1-(carboximetilamino)-1-oxopropan-2-il]amino]-2-[[5-(dimetilamino)naftalen-1-il]sulfonilamino]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 1079.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1078.2541 |