Learn More
N,5-dimetil-1-fenil-(1H-pirazol-4-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10746455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10746455 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10011364 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10746455 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC15546CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 1031843-22-7
Fórmula molecular C12H15N3
Peso molecular (g/mol) 201.27
Número MDL MFCD11109316
Clave InChI PYMKNYBFTGMBJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methyl amine, 4-methyl aminomethyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, methyl 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine, n,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
PubChem CID 33589450
Nombre IUPAC N-metil-1-(5-metil-1-fenilpirazol-4-il)metanamina
SMILES CNCC1=C(C)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material N, 5-Dimethyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 97%