Learn More
N,5-dibencil-5-hidroxi-indol-3-glioxilamida, TRC
Código de producto. 30361563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30361563 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30361563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4174602.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N,5-Dibenzyl-5-hydroxy-indole-3-glyoxylamide
CAS 102754-41-6
Fórmula molecular C24H20N2O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo N-Benzyl-5-(benzyloxy)-indole-3-glyoxylamide, α-Oxo-5-(phenylmethoxy)-N-(phenylmethyl)-1H-Iindole-3-acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20N2O3/c27-23(24(28)26-14-17-7-3-1-4-8-17)21-15-25-22-12-11-19(13-20(21)22)29-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,15,25H,14,16H2,(H,26,28)
SMILES O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)C2=CNC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C32
Nombre IUPAC N-bencil-2-(5-(benciloxi)-1H-indol-3-il)-2-oxoacetamida
Peso molecular (g/mol) 384.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.15
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.