Learn More
N-[5-cloro-4-(4-clorobenzoil)-2-metilfenil]-2-hidroxi-3,5-diyodo-benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[5-Chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide |
| CAS | 50274-07-2 |
| Fórmula molecular | C21 H13 Cl2 I2 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-[5-Chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel Sodium Dihydrate Imp. F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H13Cl2I2NO3/c1-10-6-14(19(27)11-2-4-12(22)5-3-11)16(23)9-18(10)26-21(29)15-7-13(24)8-17(25)20(15)28/h2-9,28H,1H3,(H,26,29) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(Cl)=C(C=C1C)C(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=3C=C(I)C=C(I)C3O |
| Nombre IUPAC | N-[5-cloro-4-(4-clorobenzoil)-2-metilfenil]-2-hidroxi-3,5-diyodobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 652.048 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 650.836 |