Learn More
N-(5-cloro-2-piridil)bis(trifluorometanosulfonimida), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10475095 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10475095 5 g Frasco de vidrio 5 g
10085113 1 g Frasco de vidrio 1 g
11936331 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10475095 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378800050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 145100-51-2 | C7H3ClF6N2O4S2 | 392.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145100-51-2
Fórmula molecular C7H3ClF6N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 392.69
Número MDL MFCD00191833
Clave InChI TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amino-5-chloropyridine, 2-n,n-bis trifluoromethanesulfonyl amino-5-chloropyridine, comins' reagent, n-5-chloro-2-pyridyl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino-5-chloropyridine, comins triflating reagent, n-5-chloro-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-5-chloropyridin-2-yl triflimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide
PubChem CID 388544
Nombre IUPAC N-(5-cloropiridin-2-il)-1,1,1-trifluoro-N-(trifluorometilsulfonilo)metanosulfonamida
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Punto de fusión 45.0°C to 47.0°C
Punto de ebullición 77.0°C to 90.0°C (0.2 mmHg)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.69