Learn More
N-(5-cloro-2-piridinil)-3-(hidroximetil)-2-pirazinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(hydroxymethyl)-2-pyrazinecarboxamide |
| CAS | 1122549-43-2 |
| Fórmula molecular | C11 H9 Cl N4 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrazinecarboxamide, N-(5-chloro-2-pyridinyl)-3-(hydroxymethyl)-, N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(hydroxymethyl)-2-pyrazinecarboxamide, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-(hydroxymethyl)pyrazine-2-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9ClN4O2/c12-7-1-2-9(15-5-7)16-11(18)10-8(6-17)13-3-4-14-10/h1-5,17H,6H2,(H,15,16,18) |
| SMILES | OCc1nccnc1C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2 |
| Nombre IUPAC | N-(5-cloropiridin-2-il)-3-(hidroximetil)pirazina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 264.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0414 |