Learn More
N-(5-cloro-2-hidroxi-3-nitrofenil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-Chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)acetamide |
| CAS | 156016-33-0 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl N2 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClN2O4/c1-4(12)10-6-2-5(9)3-7(8(6)13)11(14)15/h2-3,13H,1H3,(H,10,12) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cc(Cl)cc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(5-cloro-2-hidroxi-3-nitrofenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 230.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0094 |