Learn More
N-(5-Cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)-tiourea, TRC
Código de producto. 30363954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363954 500 mg 500 miligramos
30368268 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364995500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51323-05-8
Fórmula molecular C7H5ClN4S2
Peso molecular (g/mol) 244.72
Sinónimo (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-thiourea, Tizanidine EP Impurity B
Nombre IUPAC (5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)tiourea
SMILES NC(=S)Nc1c(Cl)ccc2nsnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-thiourea
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClN4S2/c8-3-1-2-4-6(12-14-11-4)5(3)10-7(9)13/h1-2H,(H3,9,10,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.9644