Learn More
N-[[(5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)amino]tioxometil]benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(((5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino)thioxomethyl)benzamide |
| CAS | 1240668-22-7 |
| Fórmula molecular | C14H9ClN4OS2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClN4OS2/c15-9-6-7-10-12(19-22-18-10)11(9)16-14(21)17-13(20)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,16,17,20,21) |
| SMILES | Clc1ccc2nsnc2c1NC(=S)NC(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[(5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)carbamotioil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 348.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.9906 |