Learn More
N-(5-Cloro-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamida, TRC
Código de producto. 30362530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30362530 1 g
30351748 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3801501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60320-32-3
Fórmula molecular C4 H4 Cl N3 O S
Peso molecular (g/mol) 177.61
Sinónimo N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. A (EP)
Nombre IUPAC N-(5-cloro-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1nnc(Cl)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.9764