Learn More
N-(5-cloro-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamida, Mikromol™
Descripción
N-(5-cloro-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide |
| CAS | 60320-32-3 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H4 Cl N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. A (EP), Acetazolamide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4ClN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9) |
| SMILES | CC(=O)Nc1nnc(Cl)s1 |
| Nombre IUPAC | N-(5-cloro-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamida |
| Mostrar más |