Learn More
N-(5-bromopentil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368486 5 g 5 g
11378486 25 g 25 g
11388486 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17543.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 954-81-4 | C13H14BrNO2 | 296.164 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate and is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico y se utiliza en medicina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 954-81-4
Fórmula molecular C13H14BrNO2
Peso molecular (g/mol) 296.164
Número MDL MFCD00060522
Clave InChI QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-5-bromopentyl phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindole-1,3-dione, n-5-bromopentyl-phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindoline-1,3-dione, 2-5-bromo-pentyl-isoindole-1,3-dione, 2-5-bromopentyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-5-bromopentyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-phthalimidopentyl bromide, 1-bromo-5-phthalimidopentane
PubChem CID 136770
Nombre IUPAC 2-(5-bromopentil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Bromopentyl)phthalimide
Punto de fusión 58°C to 62°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 177015
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.17
Porcentaje de pureza 97%