Learn More
N-(5-Bromo-6-quinoxalil)cloruro de cuanidina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30180391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180391 100 mg 100 miligramos
30179898 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB687050100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797986-78-7
Fórmula molecular C9 H8 Br N5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 302.56
Sinónimo Guanidine, N-(5-bromo-6-quinoxalinyl)-, hydrochloride (1:1), N-(5-Bromo-6-quinoxalinyl)guanidine hydrochloride, 2-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)guanidine hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(5-bromoquinoxalina-6-il)guanidina; Cloruro
SMILES Cl.NC(=Nc1ccc2nccnc2c1Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)guanidine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8BrN5.ClH/c10-7-5(15-9(11)12)1-2-6-8(7)14-4-3-13-6;/h1-4H,(H4,11,12,15);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.973
Porcentaje de pureza >95%