Learn More
N-(5-Bromo-4-metil-2-tiazolil)guanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-Bromo-4-methyl-2-thiazolyl)guanidine |
| CAS | 175136-87-5 |
| Fórmula molecular | C5H7BrN4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(5-Bromo-4-methylthiazol-2-yl)guanidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7BrN4S/c1-2-3(6)11-5(9-2)10-4(7)8/h1H3,(H4,7,8,9,10) |
| SMILES | Cc1nc(NC(=N)N)sc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-(5-bromo-4-metil-1,3-tiazol-2-il)guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 235.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9575 |