Learn More
N-[5-(aminosulfonil)-2-metilfenil]-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[5-(Aminosulfonyl)-2-methylphenyl]-acetamide |
| CAS | 17485-44-8 |
| Fórmula molecular | C9H12N2O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5'-Sulfamoyl-O-acetotoluidide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O3S/c1-6-3-4-8(15(10,13)14)5-9(6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMILES | CC(NC1=CC([S](N)(=O)=O)=CC=C1C)=O |
| Nombre IUPAC | N-(2-metil-5-sulfamoilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 228.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.06 |