Learn More
Amida de N-(5-aminopentil) metotrexato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-Aminopentyl) Methotrexate Amide |
| CAS | 136672-64-5 |
| Fórmula molecular | C25H34N10O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(5-Aminopentyl)-N2-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamine, MTX-DAP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34N10O4/c1-35(14-16-13-30-22-20(31-16)21(27)33-25(28)34-22)17-7-5-15(6-8-17)23(37)32-18(24(38)39)9-10-19(36)29-12-4-2-3-11-26/h5-8,13,18H,2-4,9-12,14,26H2,1H3,(H,29,36)(H,32,37)(H,38,39)(H4,27,28,30,33,34)/t18-/m0/s1 |
| SMILES | CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)NCCCCCN)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-5-(5-aminopentilamino)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil-metilamino]benzoil]amino]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 538.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 538.2764 |