Learn More
Sal de trifluoroacetato N-(5-aminopentil)biotinamida, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt |
| CAS | 288259-39-2 |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C17H29F3N4O4S |
| Número MDL | MFCD03452814 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
| Sinónimo | n-5-aminopentyl biotinamide trifluoroacetate salt, biotin-cadaverine, n-5-aminopentyl biotinamide trifluoroacetate salt, solid |
| Clave InChI | QWKKJNXOPDNIEU-UHFFFAOYNA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 442.50 |
| Mostrar más |