Learn More
N-(5-aminopentil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-Aminopentyl)acetamide |
| CAS | 32343-73-0 |
| Fórmula molecular | C7H16N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(5-Aminopentyl)acetamide, Acetylcadaverine, Monoacetyl Cadaverine, N-Acetylcadaverine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2O/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8/h2-6,8H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(=O)NCCCCCN |
| Nombre IUPAC | N-(5-aminopentil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 144.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.1263 |