Learn More
N-(5-Aminopentyl)acetamide, MedChemExpress
Código de producto. 16424596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16424596 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16424596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101403100mg
MedChemExpress N-(5-Aminopentyl)acetamide is the acetylated form of the polyamine cadaverine.
N-(5-Aminopentyl)acetamide is the acetylated form of the polyamine cadaverine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Aminopentyl)acetamide
Forma física Liquid
CAS 32343-73-0
Color Colorless
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H16N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Monoacetylcadaverine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (208.03 mM)
SMILES CC(NCCCCCN)=O
Peso molecular (g/mol) 144.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 98.0%