Learn More
N-[5-Amino-6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazin-3-il]-2,3-diclorobenzamida, Mikromol™
Código de producto. 18013670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18013670 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18013670 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0922.060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[5-Amino-6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazin-3-il]-2,3-diclorobenzamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide
CAS 252186-79-1
Nombres de analitos o componentes N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H9 Cl4 N5 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lamotrigine Imp. F (EP), Lamotrigine USP Related Compound D, Lamotrigine USP RC D, N-[5-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide, Lamotrigine RC D (USP), N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide, Ph Eur Lamotrigine Impurity F, USP Lamotrigine Related Compound D, 8W88 (Ph Eur Impurity F), Lamotrigine Related Compound D, Lamotrigine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9Cl4N5O/c17-9-5-1-3-7(11(9)19)13-14(21)22-16(25-24-13)23-15(26)8-4-2-6-10(18)12(8)20/h1-6H,(H3,21,22,23,25,26)
SMILES Nc1nc(NC(=O)c2cccc(Cl)c2Cl)nnc1c3cccc(Cl)c3Cl
Nombre IUPAC N-[5-amino-6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazin-3-il]-2,3-diclorobenzamida
Peso molecular (g/mol) 429.09
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 426,9561 g/mol