Learn More
N-[[(5-Amino-2-metilfenil)amino]iminometil]-4-[(4-metil-1-piperazinil)metil]benzamida, Mikromol™
Descripción
N-[[(5-amino-2-metilfenil)amino]iminometil]-4-[(4-metil-1-piperazinil)metil]benzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[((5-Amino-2-methylphenyl)amino)iminomethyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide |
| CAS | 2753049-11-3 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[((5-Amino-2-methylphenyl)amino)iminomethyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H28 N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-[[(5-Amino-2-methylphenyl)amino]iminomethyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide, Benzamide, N-[[(5-amino-2-methylphenyl)amino]iminomethyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N6O/c1-15-3-8-18(22)13-19(15)24-21(23)25-20(28)17-6-4-16(5-7-17)14-27-11-9-26(2)10-12-27/h3-8,13H,9-12,14,22H2,1-2H3,(H3,23,24,25,28) |
| SMILES | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)NC(=N)Nc3cc(N)ccc3C)CC1 |
| Nombre IUPAC | N-[N-(5-amino-2-metil-fenil)carbamimidoil]-4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzamida |
| Mostrar más |