Learn More
N-(5-Amino-2-metilfenilo)-4-(3-piridil)-2-pirimidineamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1327 |