Learn More
Éster tri-t-butílico del ácido N-(5-amino-1-carboxipentil)iminodiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid tri-t-butyl ester |
| CAS | 205379-08-4 |
| Fórmula molecular | C18 H34 N2 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34N2O6/c1-17(2,3)25-14(21)11-20(12-15(22)26-18(4,5)6)13(16(23)24)9-7-8-10-19/h13H,7-12,19H2,1-6H3,(H,23,24) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(=O)OC(C)(C)C)C(CCCCN)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-amino-2-[bis[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]amino]hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 374.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.2417 |