Learn More
N-[5-(acetilamino)-2-hidroxifenil]-N-(4-hidroxifenil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[5-(Acetylamino)-2-hydroxyphenyl]-N-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 98966-17-7 |
| Fórmula molecular | C16H16N2O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Acetaminophen Dimer Impurity, Paracetamol Dimer 3, Acetaminophen Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N2O4/c1-10(19)17-12-3-8-16(22)15(9-12)18(11(2)20)13-4-6-14(21)7-5-13/h3-9,21-22H,1-2H3,(H,17,19) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)N(C(=O)C)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | N-[3-(N-acetil-4-hidroxianilino)-4-hidroxifenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 300.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.111 |