Learn More
N-[5-acetil-2-(fenilmetoxi)fenil]urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[5-Acetyl-2-(phenylmethoxy)phenyl]urea |
| CAS | 34241-97-9 |
| Fórmula molecular | C16H16N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [5-Acetyl-2-(benzyloxy)phenyl]urea, [5-Acetyl-2-(phenylmethoxy)phenyl]urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N2O3/c1-11(19)13-7-8-15(14(9-13)18-16(17)20)21-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H3,17,18,20) |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(NC(=O)N)c1 |
| Nombre IUPAC | (5-acetil-2-fenilmetoxifenil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 284.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1161 |