Learn More
N-[5-(4-Bromofenil)-6-cloro-4-pirimidinil]-N'-propilsulfamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[5-(4-Bromophenyl)-6-chloro-4-pyrimidinyl]-N'-propylsulfamide |
| CAS | 1393813-42-7 |
| Fórmula molecular | C13H14BrClN4O2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Sulfamide, N-[5-(4-bromophenyl)-6-chloro-4-pyrimidinyl]-N'-propyl- (ACI), N-[5-(4-Bromophenyl)-6-chloro-4-pyrimidinyl]-N'-propylsulfamide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14BrClN4O2S/c1-2-7-18-22(20,21)19-13-11(12(15)16-8-17-13)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6,8,18H,2,7H2,1H3,(H,16,17,19) |
| SMILES | CCCNS(=O)(=O)Nc1ncnc(Cl)c1c2ccc(Br)cc2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-bromofenil)-6-cloro-N-(propilsulfamoil)pirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 405.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.9709 |