Learn More
N-{[5-(2-Furil)tien-2-il]metil}-N-metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10642325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10642325 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10642325 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47746DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-{[5-(2-furyl)thien-2-yl]methyl}-N-methylamine
CAS 869901-16-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H11NOS
Número MDL MFCD08690272
Cantidad 1 g
Sinónimo n-5-2-furyl thien-2-yl methyl-n-methylamine, 5-furan-2-yl thiophen-2-yl methyl methyl amine, 5-2-furyl 2-thienyl methyl methylamine, 2-thiophenemethanamine,5-2-furanyl-n-methyl, 1-5-furan-2-yl thiophen-2-yl-n-methylmethanamine
Clave InChI REBAUXOPYFOJIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
Nombre IUPAC 1-[5-(furan-2-il)tiofen-2-il]-N-metilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 193.26
PubChem CID 18525822
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.27
Porcentaje de pureza 97%