Learn More
N-[(4S,6S)-2-(Aminosulfonil)-5,6-dihidro-6-metil-7,7-dióxido-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(4S,6S)-2-(Aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]acetamide |
| CAS | 147200-03-1 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O5S3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (4S-trans)-N-[2-(Aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]acetamide S,S-Dioxide, (4S-trans)-N-[2-(Aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]acetamide, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran Acetamide Derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O5S3/c1-5-3-8(12-6(2)13)7-4-9(20(11,16)17)18-10(7)19(5,14)15/h4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,12,13)(H2,11,16,17)/t5-,8-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H](NC(=O)C)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-dioxo-2-sulfamoil-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 338.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.0065 |