Learn More
N-[(4R)-4-tiazolidinilcarbonil]glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(4R)-4-Thiazolidinylcarbonyl]glycine |
| CAS | 2381895-87-8 |
| Fórmula molecular | C6 H10 N2 O3 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (R)-(thiazolidine-4-carbonyl)glycine, Glycine','N-[(4R)-4-thiazolidinylcarbonyl]-(thioproline-glycine) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O3S/c9-5(10)1-7-6(11)4-2-12-3-8-4/h4,8H,1-3H2,(H,7,11)(H,9,10)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CNC(=O)[C@@H]1CSCN1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(4R)-1,3-tiazolidina-4-carbonil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 190.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.041 |