Learn More
N-[(4R)-4-tiazolidinilcarbonil]glicina, TRC
Código de producto. 30455411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30455411 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30455411 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT34929010MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-[(4R)-4-Thiazolidinylcarbonyl]glycine
CAS 2381895-87-8
Fórmula molecular C6 H10 N2 O3 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo (R)-(thiazolidine-4-carbonyl)glycine, Glycine','N-[(4R)-4-thiazolidinylcarbonyl]-(thioproline-glycine)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O3S/c9-5(10)1-7-6(11)4-2-12-3-8-4/h4,8H,1-3H2,(H,7,11)(H,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES OC(=O)CNC(=O)[C@@H]1CSCN1
Nombre IUPAC Ácido 2-[[(4R)-1,3-tiazolidina-4-carbonil]amino]acético
Peso molecular (g/mol) 190.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.041
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.