Learn More
N-(4-Vinilbencil)-N,N-dimetilamina, 90 %, técnico, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782865 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10782865 5 g Frasco de vidrio 5 g
10351501 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782865 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2245-52-5 | C11H16N | 162.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2245-52-5
Fórmula molecular C11H16N
Peso molecular (g/mol) 162.26
Número MDL MFCD00078270
Clave InChI XQBHAZDVLGNSOJ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo benzenemethanamine, 4-ethenyl-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-4-vinylphenyl methanamine, n-4-vinylbenzyl-n,n-dimethylamine, n,n-dimethyl-4'-vinylbenzylamine, 4-vinylbenzyldimethylamine, p-dimethylaminomethylstyrene, 4-n,n-dimethylaminomethyl styrene, 4-n,n,-dimethylaminomethyl styrene, dimethyl 4-vinylphenyl methyl amine, benzenemethanamine,4-ethenyl-n,n-dimethyl
PubChem CID 519956
Nombre IUPAC 1-(4-etenilfenil)-N,N-dimetilmetanamina
SMILES C[NH+](C)CC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Vinylbenzyl)-N, N-dimethylamine
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 72°C to 74°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHC6H4CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.5360 to 1.54
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.92
Estabilizante 0.1% P-tert.-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.25
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.