Learn More
N-[4-(Trifluorometil)fenil]tiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398755 1 g 1 g
11308765 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12355.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1736-72-7 | C8H7F3N2S | 220.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1736-72-7
Fórmula molecular C8H7F3N2S
Peso molecular (g/mol) 220.21
Número MDL MFCD00041189
Clave InChI OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 1-4-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 4-trifluoromethyl phenylthiourea, n-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl-phenyl-thiourea, thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl, amino 4-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 2777727
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)fenil]tiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Punto de fusión 142°C to 146°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2695479
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.22
Porcentaje de pureza 98%