Learn More
Clorhidrato de éster metílico de N-4-tosil-L-arginina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-4-Tosyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1784-03-8 |
| Fórmula molecular | C14H23ClN4O4S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (S)-Methyl 5-guanidino-2-(4-methylphenylsulfonamido)pentanoate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N4O4S.ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)23(20,21)18-12(13(19)22-2)4-3-9-17-14(15)16;/h5-8,12,18H,3-4,9H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | N=C(N)NCCC[C@@H](C(OC)=O)NS(=O)(C1=CC=C(C)C=C1)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de metil tosil-L-argininato |
| Peso molecular (g/mol) | 378.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.11 |