Learn More
N-(4-terc-butilbencil)-N-metilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10566250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10566250 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10321530 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10566250 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08598DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 65542-26-9
Fórmula molecular C12H19N
Peso molecular (g/mol) 177.291
Clave InChI ZSHCHOYJMLEAOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-tert-butylbenzyl-n-methylamine, 4-tert-butylphenyl methyl methyl amine, 1-4-tert-butyl phenyl-n-methylmethanamine, 1-4-tert-butylphenyl-n-methylmethanamine, 4-tert-butylbenzylmethylamine, n-methyl-4-tert-butylbenzylamine, n-methyl-4-tert.butylbenzylamine, n-methyl 4-tert-butylbenzyl amine, 4-tert-butyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,4-1,1-dimethylethyl-n-methyl
PubChem CID 2396874
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)-N-metilmetanamina
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-tert-butylbenzyl)-N-methylamine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.29
Porcentaje de pureza 97%