Learn More
N-[4-(pirimidin-2-ilsulfamoil)fenil]acetamida (acetilsulfadiazina), Mikromol™
Descripción
N-[4-(pirimidin-2-ilsulfamoil)fenil]acetamida (acetilsulfadiazina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylsulfadiazine |
| CAS | 127-74-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetylsulfadiazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H12 N4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-[4-(Pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide, Sulfadiazine Imp. E (Pharmeuropa), Acetylsulfadiazine, N-Acetyl Sulfadiazine, N-[4-[(2-Pyrimidinylamino)sulfonyl]phenyl]acetamide, 2-[(p-Acetamidophenyl)sulfonamido]pyrimidine, N4-Acetylsulfadiazine, 4’-(2-Pyrimidinylsulfamoyl)acetanilide, 4N-Acetylsulfadiazine, Sulfadiazine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-(pirimidin-2-ilsulfamoil)fenil]acetamida |
| Mostrar más |