Learn More
N-(4-Piridillmetil)etilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11303207 5 g 5 g
11313207 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13714.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33403-97-3 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33403-97-3
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.198
Número MDL MFCD00023632
Clave InChI ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylaminomethyl pyridine, n-pyridin-4-ylmethyl ethanamine, n-4-pyridylmethyl ethylamine, 4-pyridinemethanamine, n-ethyl, unii-eye32x3w6x, n-ethyl-4-pyridinemethanamine, ethyl pyridin-4-ylmethyl amine, 4-ethylamino methyl pyridine, n-ethyl-4-picolylamine, eye32x3w6x
PubChem CID 96681
Nombre IUPAC N-(piridina-4-ilmetil)etanamina
SMILES CCNCC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine
Densidad 0.98
Punto de ebullición 103°C to 105°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.5175
Cantidad 5 g
Beilstein 471685
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 96%