Learn More
N-(4-Piridil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10662263 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10532083 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10662263 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02754DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 164670-44-4
Fórmula molecular C6H7N3S
Peso molecular (g/mol) 153.203
Número MDL MFCD00068177
Clave InChI HLOFIQOOOSRNFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridylthiourea, n-4-pyridyl thiourea, pyridin-4-yl thiourea, 1-pyridin-4-yl thiourea, 1-4-pyridyl-2-thiourea, pyridin-4-yl-thiourea, amino 4-pyridylamino methane-1-thione, acmc-20amay, n-pyridin-4-ylthiourea, 1-pyridin-4-ylthiourea
PubChem CID 2737249
Nombre IUPAC piridin-4iltiourea
SMILES C1=CN=CC=C1NC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Pyridyl)thiourea
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.21
Porcentaje de pureza 97%