Learn More
N-(4-piridil)-N'-(2,4,6-triclorofenil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Pyridyl)-N'-(2,4,6-trichlorophenyl)urea |
| CAS | 97627-27-5 |
| Fórmula molecular | C12 H8 Cl3 N3 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(4-Pyridyl)-N-(2,4,6-Trichlorophenyl)Urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl3N3O/c13-7-5-9(14)11(10(15)6-7)18-12(19)17-8-1-3-16-4-2-8/h1-6H,(H2,16,17,18,19) |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c(NC(=O)Nc2ccncc2)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-piridin-4-il-3-(2,4,6-triclorofenil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 316.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.9733 |