Learn More
N-(4-piperidil)benzamida, Mikromol™
Descripción
N-(4-piperidil)benzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Piperidyl)benzamide |
| CAS | 33953-37-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(4-Piperidyl)benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzamide, N-4-piperidinyl-, Benzamide, N-4-piperidyl- (8CI), 4-(Phenylcarboxamido)piperidine, 4-Benzamidopiperidine, N-(4-Piperidinyl)benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O/c15-12(10-4-2-1-3-5-10)14-11-6-8-13-9-7-11/h1-5,11,13H,6-9H2,(H,14,15) |
| SMILES | O=C(NC1CCNCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-piperidin-4-ilbenzamida |
| Mostrar más |