Learn More
N-[4-(piperidina-4-carbonil)fenil]acetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10553055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10553055 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10082064 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10387724 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10553055 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07288DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
CAS 124035-23-0
Fórmula molecular C14H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 246.31
Número MDL MFCD08690322
Clave InChI LLEYCMVEUNZRIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-piperidine-4-carbonyl phenyl acetamide, n-4-piperidin-4-ylcarbonyl phenyl acetamide, acetamide,n-4-4-piperidinylcarbonyl phenyl, acmc-20acnz, n-4-4-piperidylcarbonyl phenyl acetamide, n-4-4-piperidinyl-carbonyl phenyl-acetamide
PubChem CID 15680074
Nombre IUPAC N-[4-(piperidina-4-carbonil)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-(piperidine-4-carbonyl)phenyl]acetamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.31
Porcentaje de pureza 97%