Learn More
N-(4-Piperidin-1-ilbencil)ciclopropanamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10331063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10331063 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10187762 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10331063 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33958CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 857283-76-2
Fórmula molecular C15H22N2
Peso molecular (g/mol) 230.36
Número MDL MFCD07772814
Clave InChI UNFZQBXRXGLJLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-piperidin-1-ylbenzyl cyclopropanamine, n-4-piperidin-1-yl phenyl methyl cyclopropanamine, cyclopropyl 4-piperidylphenyl methyl amine, n-4-piperidin-1-yl benzyl cyclopropanamine, benzenemethanamine,n-cyclopropyl-4-1-piperidinyl, n-4-piperidin-1-ylphenyl methyl cyclopropanamine
PubChem CID 7162339
Nombre IUPAC N-{[4-(piperidin-1-il)fenil]metil}ciclopropanamina
SMILES C(NC1CC1)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-piperidin-1-ylbenzyl)cyclopropanamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.35
Porcentaje de pureza 95%