Learn More
N-4-fenil alfa-bencilideno-d5 isobutilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-4-Phenyl a-Benzylidene-d5 Isobutyrylacetamide |
| CAS | 222412-73-9 |
| Fórmula molecular | C19H14D5NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-4-Phenyl A-Benzylidene-D5 Isobutyrylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22)/b17-13-/i3D,5D,6D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(/C(=O)Nc2ccccc2)\C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | (2Z)-4-metil-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metilideno]-N-fenilpentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 298.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.173 |