Learn More
N-(4-pentinil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460238 25 g 25 g
15450238 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53432.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6097-07-0 | C13H11NO2 | 213.236 g/mol
N-(4-Pentynyl)phthalimide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(4-pentinil)ftalimida se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6097-07-0
Fórmula molecular C13H11NO2
Peso molecular (g/mol) 213.236
Número MDL MFCD06798110
Clave InChI YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-pentynyl phthalimide, 2-pent-4-ynyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-4-pentyne, 2-pent-4-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-4-pentynyl phthalimide 97, 2-pent-4-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 5-phthalimido-1-pentyne, 2-pent-4-ynyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11769822
Nombre IUPAC 2-pent-4-ilisoindol-1,3-diona
SMILES C#CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Pentynyl)phthalimide
Punto de fusión 87°C to 91°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.24
Porcentaje de pureza 97%