Learn More
N-(4-pentinil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10172464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10172464 5 g Frasco de vidrio 5 g
10766255 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10172464 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425730050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6097-07-0 | C13H11NO2 | 213.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6097-07-0
Fórmula molecular C13H11NO2
Peso molecular (g/mol) 213.23
Número MDL MFCD06798110
Clave InChI YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-pentynyl phthalimide, 2-pent-4-ynyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-4-pentyne, 2-pent-4-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-4-pentynyl phthalimide 97, 2-pent-4-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 5-phthalimido-1-pentyne, 2-pent-4-ynyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11769822
Nombre IUPAC 2-pent-4-ilisoindol-1,3-diona
SMILES C#CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Pentynyl)phthalimide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 87.0°C to 91.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.23
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(4-Pentynyl)phthalimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.