Learn More
N-(4-oxociclohexil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide |
| CAS | 27514-08-5 |
| Fórmula molecular | C8H13NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Acetylamino)cyclohexanone, 4-Acetamidocyclohexanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(=O)NC1CCC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-oxociclohexil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 155.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0946 |