Learn More
N-(4-Oxociclohexil)acetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431759 100 g 100 g
15411759 5 g 5 g
15421759 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64511.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27514-08-5 | C8H13NO2 | 155.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27514-08-5
Fórmula molecular C8H13NO2
Peso molecular (g/mol) 155.197
Número MDL MFCD03703462
Clave InChI WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-oxocyclohexyl acetamide, 4-acetamidocyclohexanone, 4-acetamido-cyclohexanone, 4-acetylamino cyclohexanone, 4-n-acetylamino cyclohexanone, 4-n-acetyl-amino-cyclohexanone, n-4-oxo-cyclohexyl-acetamide, acetamide, n-4-oxocyclohexyl, 4-aminocyclohexanone, n-acetyl
PubChem CID 538565
Nombre IUPAC N-(4-oxociclohexil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Punto de fusión 136°C to 140°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Beilstein 2803083
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido