Learn More
N-(4-Nitrofenil)tiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337356 1 g 1 g
11347356 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09331.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3696-22-8 | C7H7N3O2S | 197.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3696-22-8
Fórmula molecular C7H7N3O2S
Peso molecular (g/mol) 197.21
Número MDL MFCD00007304
Clave InChI BLYAANPIHFKKMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-nitrophenyl-2-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea, 4-nitrophenyl thiourea, 1-4-nitrophenyl thiourea, p-nitrophenyl thiourea, thiourea, 4-nitrophenyl, n-p-nitrophenyl thiourea, acmc-1cny6, 4-nitro-phenyl-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea #
PubChem CID 2760234
Nombre IUPAC (4-nitrofenil)tiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Nitrophenyl)thiourea
Punto de fusión ∽207°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2806574
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.22
Porcentaje de pureza 98%