Learn More
Éster 1-metiletílico de N-[(4-nitrofenoxi)fenoxifosfinil]-L-alanina (mezcla), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester (Mixture) |
| CAS | 1256490-48-8 |
| Fórmula molecular | C18H21N2O7P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Isopropyl 2-(((4-nitrophenoxy)(phenoxy)phosphoryl)amino)propanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N2O7P/c1-13(2)25-18(21)14(3)19-28(24,26-16-7-5-4-6-8-16)27-17-11-9-15(10-12-17)20(22)23/h4-14H,1-3H3,(H,19,24)/t14-,28?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](C(OC(C)C)=O)NP(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O |
| Nombre IUPAC | ((4-nitrofenoxi)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato de isopropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 408.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.11 |